2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
B1653-25G
B1653-5G
TCIAB1653-25GEA
870
SEK
TCIAB1653-25G
TCIAB1653-5G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Kokpunkt: 208°C |
MDL Number:
MFCD00016583 CAS nummer: 5896-17-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |