1,2-Benzisoxazole ≥96.0%
Leverantör: TCI
B0969-5G
B0969-25G
TCIAB0969-5GEA
1400
SEK
TCIAB0969-5G
TCIAB0969-25G
1,2-Benzisoxazole ≥96.0%
1,2-Benzisoxazole
Formel:
C₇H₅NO Kokpunkt: 100°C Flampunkt: 86°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00005852 CAS nummer: 271-95-4 EINECS: 205-983-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |