2,1-Benzisoxazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Benzo[c]isoxazole
A2337-1G A2337-5G
TCIAA2337-1GEA 655 SEK
TCIAA2337-1G TCIAA2337-5G
2,1-Benzisoxazole ≥98.0%
2,1-Benzisoxazole
Formel: C₇H₅NO
MW: 119,1207 g/mol
Kokpunkt: 101°C
Flampunkt: 94°C
MDL Number: MFCD00005806
CAS nummer: 271-58-9
EINECS: 205-980-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6640970e3e30926227cb803a72dc80c7d30e062&vid=f6640970e3e30926227cb803a72dc80c7d30e062&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %