Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
RF02989EA
MAYBRF02989EAEA 0 SEK
MAYBRF02989EA
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
MDL Number: MFCD00034767
CAS nummer: 881-86-7