Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0255-25G H0255-250G
TCIAH0255-25GEA 805 SEK
TCIAH0255-25G TCIAH0255-250G
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98.0%
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate
Formel: C₆H₁₂O₃
Kokpunkt: 150°C
Flampunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00004458
CAS nummer: 80-55-7
EINECS: 201-290-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&vid=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %