2-Bromoisobutyryl bromide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
B0607-25G B0607-500G B0607-100G
TCIAB0607-25GEA 215 SEK
TCIAB0607-25G TCIAB0607-500G TCIAB0607-100G
2-Bromoisobutyryl bromide ≥98.0%
2-Bromoisobutyryl bromide
Formel: C₄H₆Br₂O
Kokpunkt: 164°C
MDL Number: MFCD00000122
CAS nummer: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac6ce2af825cfc94b93644db571ddf6f6a366d3&vid=1ac6ce2af825cfc94b93644db571ddf6f6a366d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %