3-Iodochromone ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
H34295.MD H34295.03
H34295.MDEA 2525 SEK
H34295.MD H34295.03
3-Iodochromone ≥97%
3-Iodochromone
Formel: C₉H₅IO₂
MW: 272.04 g/mol
Smältpunkt: 95…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09475514
CAS nummer: 122775-34-2