2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
T1529-5G
T1529-1G
TCIAT1529-5GEA
1625
SEK
TCIAT1529-5G
TCIAT1529-1G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₂F₇N MW: 233,09 g/mol Kokpunkt: 186°C Flampunkt: 87°C |
MDL Number:
MFCD00091518 CAS nummer: 651-83-2 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |