3-Ethyl-3-oxetanemethanol ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
(3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
E0546-25G
E0546-500G
E0546-100G
TCIAE0546-25GEA
390
SEK
TCIAE0546-25G
TCIAE0546-500G
TCIAE0546-100G
3-Ethyl-3-oxetanemethanol ≥96.0%
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Kokpunkt: 110°C (lit.) Flampunkt: 112°C (lit.) |
MDL Number:
MFCD00190143 CAS nummer: 3047-32-3 EINECS: 221-254-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |