Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
H0230-25G H0230-500G
TCIAH0230-25GEA 230 SEK
TCIAH0230-25G TCIAH0230-500G
Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98.0%
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokpunkt: 180°C
Flampunkt: 64°C
MDL Number: MFCD00004545
CAS nummer: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&vid=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %