Litiumaluminiumhydrid ≥95.0%, pulver
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
L0203-100G
L0203-25G
TCIAL0203-100GEA
4600
SEK
TCIAL0203-100G
TCIAL0203-25G
Litiumaluminiumhydrid ≥95.0%, pulver
Litiumaluminiumhydrid
Formel:
H₄AlLi MW: 37.95 g/mol Smältpunkt: 125 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS nummer: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN: 1410 ADR: 4.3 I Merck Index: 14,00350 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (NBS Method) | min. 95.0 % |