4-Nitro-m-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene
D0272-25G
D0272-500G
TCIAD0272-25GEA
215
SEK
TCIAD0272-25G
TCIAD0272-500G
4-Nitro-m-xylene ≥98.0%
4-Nitro-m-xylene
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Kokpunkt: 245°C Smältpunkt: 9 °C Densitet: 1,135 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 107°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007169 CAS nummer: 89-87-2 EINECS: 201-947-4 UN: 1665 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |