2-Nitro-m-xylene ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D0273-25G
D0273-500G
TCIAD0273-25GEA
670
SEK
TCIAD0273-25G
TCIAD0273-500G
2-Nitro-m-xylene ≥99.0%
2-Nitro-m-xylene
Formel:
C₈H₉NO₂ Kokpunkt: 222°C Smältpunkt: 14…16 °C Densitet: 1,112 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 87°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007181 CAS nummer: 81-20-9 EINECS: 201-333-6 UN: 1665 ADR: 6.1,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |