1-Bromo-2-iodobenzene ≥98.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
Stabilization:
Stabilised with copper chip
B1126-25G
B1126-250G
B1126-5G
TCIAB1126-25GEA
630
SEK
TCIAB1126-25G
TCIAB1126-250G
TCIAB1126-5G
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98.0% stabilised
1-Bromo-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₄BrI MW: 282,91 g/mol Kokpunkt: 120°C Densitet: 2,2571 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00001030 CAS nummer: 583-55-1 EINECS: 209-508-9 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |