2-Piperidinoethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
P0348-25G P0348-500G
TCIAP0348-25GEA 215 SEK
TCIAP0348-25G TCIAP0348-500G
2-Piperidinoethanol ≥98.0%
2-Piperidinoethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Kokpunkt: 198°C
Flampunkt: 73°C
MDL Number: MFCD00006512
CAS nummer: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1615ad9d01d161f4f4e5fdf47843c0b441500977&vid=1615ad9d01d161f4f4e5fdf47843c0b441500977&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %