2-Methyl-2-propen-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propen-1-ol, 2-Methyl allyl alcohol, 2-Methylprop-2-en-1-ol
M0091-25ML
M0091-5ML
M0091-500ML
TCIAM0091-25MLEA
630
SEK
TCIAM0091-25ML
TCIAM0091-5ML
TCIAM0091-500ML
2-Methyl-2-propen-1-ol ≥98.0%
2-Methyl-2-propen-1-ol
Formel:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Kokpunkt: 113°C Flampunkt: 33°C |
MDL Number:
MFCD00004737 CAS nummer: 513-42-8 EINECS: 208-161-0 UN: 2614 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |