1-Iodo-2-methylpropane ≥97.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Isobutyliodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0322-25ML I0322-250ML
TCIAI0322-25MLEA 735 SEK
TCIAI0322-25ML TCIAI0322-250ML
1-Iodo-2-methylpropane ≥97.0% stabilised
1-Iodo-2-methylpropane
Formel: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Kokpunkt: 121°C
Smältpunkt: –90,7 °C
Densitet: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 0°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001084
CAS nummer: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e1ef391dc005438210cc6e0f42711a4ee6db63&vid=630c009a593566e9689b96d6e2a0aba765e77d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %