1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
T0434-100G
T0434-25G
TCIAT0434-100GEA
2575
SEK
TCIAT0434-100G
TCIAT0434-25G
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98,0 GC_ANALYSMETOD
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Formel:
C₅H₅F₃O₂ MW: 154.09 g/mol Kokpunkt: 101°C Flampunkt: 26°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000427 CAS nummer: 367-57-7 EINECS: 206-698-5 UN: 1224 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |