4-(Methylthio)butanone ≥97.0%
Leverantör: TCI
M2031-25G M2031-5G
TCIAM2031-25GEA 1150 SEK
TCIAM2031-25G TCIAM2031-5G
4-(Methylthio)butanone ≥97.0%
4-(Methylthio)butanone
Formel: C₅H₁₀OS
Kokpunkt: 106°C
Flampunkt: 72°C
MDL Number: MFCD00040029
CAS nummer: 34047-39-7
EINECS: 251-810-8
ADR: 9,
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %