Etylmetylketon ≥99.0% för spektrofotometri
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Butanon, Metyletylketon
E0140-25ML E0140-500ML
TCIAE0140-25MLEA 230 SEK
TCIAE0140-25ML TCIAE0140-500ML
Etylmetylketon ≥99.0% för spektrofotometri
Etylmetylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Kokpunkt: 79°C
Smältpunkt: –86 °C
Densitet: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -9°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011648
CAS nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 14,06072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ba87a9d04d7837fa5f381a9beed7cf58762ed43&vid=bc8fe7d0ef695c38fb6d1600610ea423f92afd07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (330nm) max. 1.000
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.020