4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
5-Ethyl-2-hydroxyanisole, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene, 4-Ethylguaiacol
E0353-25ML
E0353-5ML
TCIAE0353-25MLEA
1600
SEK
TCIAE0353-25ML
TCIAE0353-5ML
4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98.0%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Kokpunkt: 235°C Flampunkt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00038714 CAS nummer: 2785-89-9 EINECS: 220-500-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |