Butylmetakrylat ≥99.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Methacrylic acid butyl ester
Stabilization: med hydrokinon
M0081-25ML M0081-500ML
TCIAM0081-25MLEA 215 SEK
TCIAM0081-25ML TCIAM0081-500ML
Butylmetakrylat ≥99.0% stabilised
Butyl methacrylate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Kokpunkt: 164°C
Smältpunkt: -25°C
Densitet: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00009444
CAS nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&vid=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %