Kalciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) för torkning, with indicator (cobalt (II) chloride)
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
219080020 219085000 219080100
ACRO219080020EA 5600 SEK
ACRO219080020 ACRO219085000 ACRO219080100
Kalciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) för torkning, with indicator (cobalt (II) chloride)
Kalciumsulfat
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smältpunkt: 1450 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010912
CAS nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 4 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical