p-Tolylacetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
X0047-25ML
X0047-500ML
TCIAX0047-25MLEA
350
SEK
TCIAX0047-25ML
TCIAX0047-500ML
p-Tolylacetonitrile ≥98.0%
p-Tolylacetonitrile
Formel:
C₉H₉N MW: 131,18 g/mol Kokpunkt: 245°C Smältpunkt: 18 °C Densitet: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 106°C |
MDL Number:
MFCD00001922 CAS nummer: 2947-61-7 EINECS: 220-963-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |