Etylmetakrylat 99,0 GC_ANALYSMETOD Stabilised
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
Stabilization:
Hydrochinon
M0084-25ML
M0084-500ML
TCIAM0084-25MLEA
215
SEK
TCIAM0084-25ML
TCIAM0084-500ML
Etylmetakrylat 99,0 GC_ANALYSMETOD Stabilised
Etylmetakrylat
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Kokpunkt: 117°C Smältpunkt: –75°C Flampunkt: 20°C |
MDL Number:
MFCD00009161 CAS nummer: 97-63-2 EINECS: 202-597-5 UN: 2277 ADR: 3 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |