2-Benzyloxyphenol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-(Benzyloxy)phenol, 2-Hydroxyphenyl benzyl ether
B1661-10G B1661-25G
TCIAB1661-10GEA 925 SEK
TCIAB1661-10G TCIAB1661-25G
2-Benzyloxyphenol ≥97.0%
2-Benzyloxyphenol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Kokpunkt: 215°C
Smältpunkt: 38 °C
Densitet: 1,143 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002186
CAS nummer: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %