2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Bromophenethyl alcohol
B1918-25G B1918-5G
TCIAB1918-25GEA 3025 SEK
TCIAB1918-25G TCIAB1918-5G
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥97.0%
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Kokpunkt: 150°C
Smältpunkt: 36…38 °C
Densitet: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
MDL Number: MFCD00002897
CAS nummer: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec77c92b9d2c042474625c718464f134b027d993&vid=ec77c92b9d2c042474625c718464f134b027d993&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %