Hafnium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra med spår av fluorvätesyra AVS TITRINORM standard för AAS
Leverantör: VWR Chemicals
86681.180EA
1067.5
SEK
86681.180
86681.260
Hafnium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra med spår av fluorvätesyra AVS TITRINORM standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Hafnium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%