Dodecyltrimethylammonium chloride ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
(1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
I0453-25G
I0453-500G
TCIAI0453-25GEA
630
SEK
TCIAI0453-25G
TCIAI0453-500G
Dodecyltrimethylammonium chloride ≥98.0% för jonparkromatografi
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel:
C₁₅H₃₄ClN Smältpunkt: 246°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00041974 CAS nummer: 112-00-5 EINECS: 203-927-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 0.200 |
Absorbance (230nm) | max. 0.070 |
Absorbance (254nm) | max. 0.040 |