tert-Butylchlorodimethylsilane ≥98.0% tert-butyl-dimethyl-silylating agent
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
B0995-100G B0995-25G B0995-5G
TCIAB0995-100GEA 2100 SEK
TCIAB0995-100G TCIAB0995-25G TCIAB0995-5G
tert-Butylchlorodimethylsilane ≥98.0% tert-butyl-dimethyl-silylating agent
tert-Butylchlorodimethylsilane
Formel: C₆H₁₅ClSi
Kokpunkt: 125°C
Smältpunkt: 87…90 °C
Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 22 °C
MDL Number: MFCD00000501
CAS nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14c9ad877b467d0e8c73e26310281926b79791ec&vid=ae3f9016c1b3ed334f976a5bcdc03ee9c4565a35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C