Metoximetylbutanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
M0695-25ML
M0695-500ML
TCIAM0695-25MLEA
215
SEK
TCIAM0695-25ML
TCIAM0695-500ML
Metoximetylbutanol ≥98.0%
Metoximetylbutanol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Kokpunkt: 174°C Smältpunkt: –50 °C Densitet: 0,9038 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 67°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00044771 CAS nummer: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |