N,N-Dimetylformamid ≥99.5% för spektrofotometri
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: DMF
D0939-500ML D0939-100ML
TCIAD0939-500MLEA 375 SEK
TCIAD0939-500ML TCIAD0939-100ML
N,N-Dimetylformamid ≥99.5% för spektrofotometri
N,N-Dimetylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kokpunkt: 153°C
Smältpunkt: -61°C
Densitet: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60°C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003284
CAS nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,03243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=534bcede73214949032949b1b36464729a7dc390&vid=aeafecbaac339073b2aa8a1afc97df165bd6dfd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.9470 to 0.9520 g/mL
Absorbance (270nm) max. 0.80
Absorbance (280nm) max. 0.40