Dimetylsulfid ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: DMS
M0431-25ML M0431-500ML M0431-100ML
TCIAM0431-25MLEA 285 SEK
TCIAM0431-25ML TCIAM0431-500ML TCIAM0431-100ML
Dimetylsulfid ≥99.0%
Dimetylsulfid
Formel: C₂H₆S
MW: 62,14 g/mol
Kokpunkt: 37°C
Smältpunkt: –98 °C
Densitet: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –34°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008562
CAS nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&vid=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %