Diethyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
E0176-25ML E0176-100ML
TCIAE0176-25MLEA 550 SEK
TCIAE0176-25ML TCIAE0176-100ML
Diethyl sulphide ≥98.0%
Diethyl sulphide
Formel: C₄H₁₀S
Kokpunkt: 92°C
Smältpunkt: –104 °C
Densitet: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –10°C
MDL Number: MFCD00009270
CAS nummer: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
UN: 2375
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&vid=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %