Glycin ≥99.0% för elektrofores
Leverantör: TCI
Synonyms:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
G0317-25G
G0317-500G
TCIAG0317-25GEA
215
SEK
TCIAG0317-25G
TCIAG0317-500G
Glycin ≥99.0% för elektrofores
Glycin
Formel:
NH₂CH₂COOH MW: 75,07 g/mol Kokpunkt: 181 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 240°C Densitet: 1,64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 14,04491 |
Specifikation testresultat
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Functionality test | to pass test |