Glycin ≥99.0% för elektrofores
Leverantör: TCI
G0317-25G G0317-500G
TCIAG0317-25GEA 215 SEK
TCIAG0317-25G TCIAG0317-500G
Glycin ≥99.0% för elektrofores
Glycin
Formel: NH₂CH₂COOH
Kokpunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 240°C
Densitet: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008131
CAS nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,04491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a5b323cbbe2d463c584d51c654affa9af5ec666&vid=7353d07a229400bf7bf258bb7eeb5ea6cf641fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Functionality test to pass test