4-Chloro-1,1-dimethoxybutane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
C2179-25G
C2179-5G
TCIAC2179-25GEA
3200
SEK
TCIAC2179-25G
TCIAC2179-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane ≥97.0%
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Formel:
C₆H₁₃ClO₂ MW: 152,62 g/mol Kokpunkt: 120°C Flampunkt: 43°C |
MDL Number:
MFCD01632883 CAS nummer: 29882-07-3 EINECS: 249-924-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |