(2-Methoxyethyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
P1263-25ML P1263-500ML
TCIAP1263-25MLEA 215 SEK
TCIAP1263-25ML TCIAP1263-500ML
(2-Methoxyethyl)benzene ≥98.0%
(2-Methoxyethyl)benzene
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
Kokpunkt: 190°C
Flampunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00025912
CAS nummer: 3558-60-9
EINECS: 222-619-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b656e066bcae6e71ffdb80ddab7ea618a27b56b6&vid=b656e066bcae6e71ffdb80ddab7ea618a27b56b6&prid=web&clid=SAPDAM