1,4-Cyclohexadiene ≥98.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Cyclohexa-1,4-diene
Stabilization:
Stabilised med BHT/Ionol
C0468-10ML
C0468-25ML
TCIAC0468-10MLEA
950
SEK
TCIAC0468-10ML
TCIAC0468-25ML
1,4-Cyclohexadiene ≥98.0% stabilised
1,4-Cyclohexadiene
Formel:
C₆H₈ MW: 80,13 g/mol Kokpunkt: 88°C Smältpunkt: -49°C Densitet: 0,847 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -11°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00001535 CAS nummer: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 UN: 3295 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |