Dibutyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
B0740-25ML B0740-500ML
TCIAB0740-25MLEA 245 SEK
TCIAB0740-25ML TCIAB0740-500ML
Dibutyl sulphide ≥98.0%
Dibutyl sulphide
Formel: C₈H₁₈S
MW: 146,3 g/mol
Kokpunkt: 189 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00009468
CAS nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
ADR: 9,
Merck Index: 14,01590
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192c9a91fb2dda4423d6e8e29325975b39103e85&vid=192c9a91fb2dda4423d6e8e29325975b39103e85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %