Kalciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) för torkning
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
89750.TD 89750.XA
89750.TDEA 920 SEK
89750.TD 89750.XA
Kalciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) för torkning
Kalciumsulfat
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular -8 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smältpunkt: 1350 °C
Densitet: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010912
CAS nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706