Kalciumsulfat, Drierite™ 20-40 mesh för torkning, without indicator
Leverantör: Thermo Scientific
219070023 219074540
ACRO219070023EA 3500 SEK
ACRO219070023 ACRO219074540
Kalciumsulfat, Drierite™ 20-40 mesh för torkning, without indicator
Kalciumsulfat
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smältpunkt: 1450 °C
Densitet: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010912
CAS nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical