Sodium-1-decanesulphonate ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
Synonyms: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
I0348-25G I0348-5G
TCIAI0348-25GEA 1675 SEK
TCIAI0348-25G TCIAI0348-5G
Sodium-1-decanesulphonate ≥98.0% för jonparkromatografi
Sodium-1-decanesulphonate
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244.33 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007526
CAS nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e693f9752dbb02932ec1fb51c73644095ce94387&vid=4fa29a49b6f90148ae955b8f5b2cdd2e21f76be3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130