Metansulfonsyra ≥99.0% för HPLC
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
M2059-25G M2059-500G M2059-100G
TCIAM2059-25GEA 270 SEK
TCIAM2059-25G TCIAM2059-500G TCIAM2059-100G
Metansulfonsyra ≥99.0% för HPLC
Metansulfonsyra
Formel: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Kokpunkt: 122°C
Smältpunkt: 20 °C
Densitet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 233°C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007518
CAS nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d0e4c1ee9c01511b7655a3cd8166de9b0b1c44&vid=602fc033b885c056fb1a8805d8d33363f0a1077a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max .0.050 (5 %, H2O, 254.0 nm)