Homovanillic acid ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
H0339-1G
H0339-25G
H0339-5G
TCIAH0339-1GEA
415
SEK
TCIAH0339-1G
TCIAH0339-25G
TCIAH0339-5G
Homovanillic acid ≥98.0%
Homovanillic acid
Formel:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH Kokpunkt: 339 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 145 °C |
MDL Number:
MFCD00004350 CAS nummer: 306-08-1 EINECS: 206-176-7 Merck Index: 14,04740 |
Specifikation testresultat
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 144.0 deg-C |