4,4-Dimethoxybutanone ≥90.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
D1157-25ML D1157-500ML D1157-100ML
TCIAD1157-25MLEA 215 SEK
TCIAD1157-25ML TCIAD1157-500ML TCIAD1157-100ML
4,4-Dimethoxybutanone ≥90.0%
4,4-Dimethoxybutanone
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Kokpunkt: 178
Smältpunkt: -82
Flampunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00008789
CAS nummer: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3a7e84dbaf0b99cd39c7f48ca00fbb62588416&vid=dc3a7e84dbaf0b99cd39c7f48ca00fbb62588416&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %