1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Chloropinacolone
C1335-25ML C1335-500ML
TCIAC1335-25MLEA 325 SEK
TCIAC1335-25ML TCIAC1335-500ML
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0%
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Formel: C₆H₁₁ClO
MW: 134.61 g/mol
Kokpunkt: 173°C
Smältpunkt: -12.6
Flampunkt: 67°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00035688
CAS nummer: 13547-70-1
EINECS: 236-920-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&vid=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %