Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) cis- and trans-mixture ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
D0008-25ML
D0008-500ML
TCIAD0008-25MLEA
215
SEK
TCIAD0008-25ML
TCIAD0008-500ML
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) cis- and trans-mixture ≥97.0%
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer)
Formel:
C₁₀H₁₈ Kokpunkt: 190°C Smältpunkt: ∼–40 °C Densitet: 0,8696 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 58°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004130 CAS nummer: 91-17-8 EINECS: 202-046-9 UN: 1147 ADR: 3,III Merck Index: 14,02846 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % (total of isomer) |