Tetrabutylammoniumvätesulfat ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
|
Varning
|
I0368-100G
I0368-25G
TCIAI0368-100GEA
2050
SEK
TCIAI0368-100G
TCIAI0368-25G
Tetrabutylammoniumvätesulfat ≥98.0% för jonparkromatografi
Tetrabutylammoniumvätesulfat
Formel:
(C₄H₉)₄NHSO₄ Smältpunkt: 169…172 °C Densitet: 1,01 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00011637 CAS nummer: 32503-27-8 EINECS: 251-068-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 175.0 deg-C |
Absorbance (210nm) | max. 0.500 |
Absorbance (230nm) | max. 0.150 |