Kresol
Leverantör: TCI
Fara
C0412-25G C0412-500G
TCIAC0412-25GEA 215 SEK
TCIAC0412-25G TCIAC0412-500G
Kresol
Kresol
Formel: C₇H₈O
Kokpunkt: 192°C
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00151099
CAS nummer: 1319-77-3
EINECS: 215-293-2
UN: 2022
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&vid=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
m-Cresol 50.0 to 60.0 %
p-Cresol 25.0 to 35.0 %